Documentos clave
SYNF580010
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 55 mm
Sinónimos:
Synthware F580010, storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
clear glass
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
neck thread Internal
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F580010
D.E. × L
22 mm × 55 mm
capacidad
10 mL
valve L
0-4 mm
Descripción general
Schlenk Tube, High Vac Valve, 10mL, Valve 0-4mm, 22X55mm includes Accessories: S600004T
Aplicación
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)