Documentos clave
SYNB135115
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
Sinónimos:
Synthware B135115, desiccator with Top Knob
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales:
clear borosilicate glass 3.3
botella D.E.:
150 mm
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech B135115
botella D.E.
150 mm
Descripción general
Desiccator, Clear, Id 150mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Aplicación
kemetch; synthware; desiccator
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)