SRP3070
IGF-II human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
Insulin-like Growth Factor-II
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤2.0 ng/mL ED50
mol peso
7.5 kDa
envase
pkg of 50 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
off-white to yellow
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... IGF2(3481)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)