SRP0572
TIGIT, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, VSIG9, VSTM3
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
39.7 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TIGIT(201633)
Descripción general
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)