SRP0555
CD47, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
MER6, Rh-related antigen, antigenic surface determinant protein OA3, integrin-associated protein (IAP), leukocyte surface antigen CD47
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)