Documentos clave
SRP0105
Sigma-Aldrich
HDAC-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HD4, HDACA, Histone deacetylase 4, Histone deacetylase A, KIAA0288
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥50% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
75.2 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HDAC4(9759)
Descripción general
Human HDAC4, GenBank Accession No. NM_006037, amino acids 627-1085 with N-terminal GST tag, MW = 75.2 kDa, expressed in baculovirus expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 50% glycerol.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)