SRE0087
Neutralization Solution for Blood
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
Productos recomendados
Descripción general
The Neutralization Solution for Blood is used together with the Lysis Solution for blood (SRE0086) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Otras notas
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?