SML3833
NB-598
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-3-[(3,3′-Bithiophen)-5-ylmethoxy]-N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)- N-ethylbenzylamine, 3-([3,3′-Bithiophen]-5-ylmethoxy)-N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-ethylbenzenemethanamine, NB 598
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[s]1c(cc(c1)c3c[s]cc3)COc2cc(ccc2)CN(CC)C\C=C\C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C27H31NOS2/c1-5-28(14-8-6-7-13-27(2,3)4)18-22-10-9-11-25(16-22)29-19-26-17-24(21-31-26)23-12-15-30-20-23/h6,8-12,15-17,20-21H,5,14,18-19H2,1-4H3/b8-6+
Clave InChI
KIRGLCXNEVICOG-SOFGYWHQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)