Merck
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13ClFN3O2
Peso molecular:
309.72
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
Cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)