SML3760
TFMT
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 5-Trifluoromethyl-tubercidin, 7-β-D-Ribofuranosyl-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, Trifluoromethyl-tubercidin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)