SML3340
Sgl1 inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Hydroxy-1-[[2-(3-methoxyphenyl)-5-thiazolyl]methyl]-4-piperidinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
334.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=CC=CC(C2=NC=C(S2)CN3CCC(O)(CC3)CO)=C1
Clave InChI
FXCZNKJONOHACS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1)
Sgl1 inhibitor Hit 1 is a cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1) that significantly increases in the intracellular concentration of ergosterol 3β-D-glucoside (erg-glc). Sgl1 inhibitor Hit 1 potently inhibits growth of wild-type C. neoformans. Also, it inhibits brain dissemination of C. neoformans in a mouse model of infection.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Structure and inhibition of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase to develop antifungal agents
Nature Communications, 12, 5885-5885 (2021)