SML3321
GK921
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(2-Phenylethynyl)-2-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]pyrido[2,3-b]pyrazine, 3-(Phenylethynyl)-2-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)pyrido[3,2-b]pyrazine, GK 921, GK-921
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, Faint yellow to very dark orange
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N4(CCCC4)CCOc1nc2c(nc1C#Cc3ccccc3)nccc2
InChI
1S/C21H20N4O/c1-2-7-17(8-3-1)10-11-19-21(26-16-15-25-13-4-5-14-25)24-18-9-6-12-22-20(18)23-19/h1-3,6-9,12H,4-5,13-16H2
Clave InChI
MNYJJHBAEYKXEG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)