Merck
SML3314
Sigma-Aldrich
PF-00835231
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
; N-((S)-1-((S)-4-Hydroxy-3-oxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-ylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)-4-methoxy-1H-indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-[[[(1S)-3-Hydroxy-2-oxo-1-[[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]propyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]-4-methoxy-1H-indole-2-carboxamide, PF 00835231, PF 835231, PF-835231, PF00835231, PF835231
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
472.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=C2C(NC(C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(CO)=O)C[C@H]3C(NCC3)=O)=O)=O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C24H32N4O6/c1-13(2)9-18(23(32)27-17(20(30)12-29)10-14-7-8-25-22(14)31)28-24(33)19-11-15-16(26-19)5-4-6-21(15)34-3/h4-6,11,13-14,17-18,26,29H,7-10,12H2,1-3H3,(H,25,31)(H,27,32)(H,28,33)/t14-,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
QDIMHKWNHMVDJB-WBAXXEDZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective corona virus hCoV, SARS CoV-1 & CoV-2 main protease (Mpro; 3CLpro) substrate site Cys145 covalent inhibitor with low host cytotoxicity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Robert L Hoffman et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(21), 12725-12747 (2020-10-16)
The novel coronavirus disease COVID-19 that emerged in 2019 is caused by the virus SARS CoV-2 and named for its close genetic similarity to SARS CoV-1 that caused severe acute respiratory syndrome (SARS) in 2002. Both SARS coronavirus genomes encode