SML2932
Dexamethasone palmitate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexadecyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 21-palmitate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C[C@]2(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@@]([C@](C(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(O)[C@H](C)C4)(C)[C@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
InChI
1S/C38H59FO6/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-34(43)45-26-33(42)38(44)27(2)23-31-30-20-19-28-24-29(40)21-22-35(28,3)37(30,39)32(41)25-36(31,38)4/h21-22,24,27,30-32,41,44H,5-20,23,25-26H2,1-4H3/t27-,30+,31+,32+,35+,36+,37+,38+/m1/s1
InChI key
WDPYZTKOEFDTCU-WDJQFAPHSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)