Merck
SML2712
Sigma-Aldrich
ES9-17
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Bromo-2-thiophenesulfonanilide, 5-Bromo-N-phenyl-2-thiophenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8BrNO2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
318.21
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(S2)Br)=O
Clave InChI
AIZXCKZVUXCHAP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ES9-17 is a potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME) that binds to N-terminal domain of clathrin heavy chain. ES9-17 inhibits uptake of different endocytic cargoes in Arabidopsis and HeLa cells.
potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wim Dejonghe et al.
Nature chemical biology, 15(6), 641-649 (2019-04-24)
Clathrin-mediated endocytosis (CME) is a highly conserved and essential cellular process in eukaryotic cells, but its dynamic and vital nature makes it challenging to study using classical genetics tools. In contrast, although small molecules can acutely and reversibly perturb CME