SML2678
A-770041
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
A 770041, A770041, N-[4-[1-[trans-4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-4-amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-2-methoxyphenyl]-1-methyl-1H-indole-2-carboxamide, trans-KIN 001-111
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC=C(NC(C4=CC(C=CC=C5)=C5N4C)=O)C(OC)=C3)=NN2[C@@H]6CC[C@@H](N7CCN(C(C)=O)CC7)CC6
InChI
1S/C34H39N9O3/c1-21(44)41-14-16-42(17-15-41)24-9-11-25(12-10-24)43-33-30(32(35)36-20-37-33)31(39-43)23-8-13-26(29(19-23)46-3)38-34(45)28-18-22-6-4-5-7-27(22)40(28)2/h4-8,13,18-20,24-25H,9-12,14-17H2,1-3H3,(H,38,45)(H2,35,36,37)
Clave InChI
ZMNWFTYYYCSSTF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)