SML2566
CL097
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Ethoxymethyl)-3H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, CL 097, CL-097
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1COCC)c(nc3c2cccc3)N
InChI
1S/C13H14N4O/c1-2-18-7-10-16-11-8-5-3-4-6-9(8)15-13(14)12(11)17-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,17)
InChI key
DEVCLHVFELRPIU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)