Merck
SML2565
Sigma-Aldrich
MLS6585
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CID 2886111, N-(6-tert-butyl-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)pyridine-4-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
357.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3ccncc3)C(=O)N)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O2S/c1-19(2,3)12-4-5-13-14(10-12)25-18(15(13)16(20)23)22-17(24)11-6-8-21-9-7-11/h6-9,12H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,20,23)(H,22,24)
Clave InChI
IMEICQDRTCGLFX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CID 2886111 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than other D1 PAMs such as DETQ and compound B.
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than DETQ and compound B
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)