SML2519
Anamorelin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-N-[(2R)-1-[(3R)-3-benzyl-3-[dimethylamino(methyl)carbamoyl]piperidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide, ONO-7643, RC-1291, ST-1291
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N3(C[C@@](CCC3)(Cc4ccccc4)C(=O)N(N(C)C)C)C(=O)[C@H](NC(=O)C(N)(C)C)Cc1c2c([nH]c1)cccc2
InChI
1S/C31H42N6O3/c1-30(2,32)28(39)34-26(18-23-20-33-25-15-10-9-14-24(23)25)27(38)37-17-11-16-31(21-37,29(40)36(5)35(3)4)19-22-12-7-6-8-13-22/h6-10,12-15,20,26,33H,11,16-19,21,32H2,1-5H3,(H,34,39)/t26-,31-/m1/s1
Clave InChI
VQPFSIRUEPQQPP-MXBOTTGLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)