SML2168
TAK-475
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[2-[(3R,5S)-1-[3-(Acetyloxy)-2,2-dimethylpropyl]-7-chloro-5-(2,3-dimethoxyphenyl)-1,2,3,5-tetrahydro-2-oxo-4,1-benzoxazepin-3-yl]acetyl]-4-piperidineacetic acid, Lapaquistat acetate, TAK 475
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1[C@@H](CC(N2CCC(CC(O)=O)CC2)=O)O[C@H](C3=CC=CC(OC)=C3OC)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N1CC(C)(C)COC(C)=O
InChI
1S/C33H41ClN2O9/c1-20(37)44-19-33(2,3)18-36-25-10-9-22(34)16-24(25)30(23-7-6-8-26(42-4)31(23)43-5)45-27(32(36)41)17-28(38)35-13-11-21(12-14-35)15-29(39)40/h6-10,16,21,27,30H,11-15,17-19H2,1-5H3,(H,39,40)/t27-,30-/m1/s1
Clave InChI
CMLUGNQVANVZHY-POURPWNDSA-N
Aplicación
- as a farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1) inhibitor to study its effects on cell signaling in pancreatic ductal adenocarcinoma cells
- as a squalene synthase (SQS) inhibitor to stabilize HMG-CoA reductase (HMGCR)-dCat-ELuc proteins
- as an SQS inhibitor to study its effects on the migration of prostate cancer cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)