SML2023
UCSF924NC
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Methyl-2-((3-(pyridin-4-yl)propylamino)methyl)quinolin-4(1H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
307.39
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC2=C(NC(CNCCCC3=CC=NC=C3)=CC2=O)C=C1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Negative control for the dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist UCSF924.
UCSF924NC (Compound 9-6-16; ZINC000091707446) is the recommended negative control compound for the high-affinity dopamine D4 receptor (DRD4) partial agonist UCSF924 (Compound 9-6-24; ZINC000091726127). UCSF924NC exhibits a 1/2500-fold reduced D4 affinity when compared with that of UCSF924.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Sheng Wang et al.
Science (New York, N.Y.), 358(6361), 381-386 (2017-10-21)
Dopamine receptors are implicated in the pathogenesis and treatment of nearly every neuropsychiatric disorder. Although thousands of drugs interact with these receptors, our molecular understanding of dopaminergic drug selectivity and design remains clouded. To illuminate dopamine receptor structure, function, and