SML1907
ESI-05
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3,5-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-benzene, Mesityl (4-methylphenyl) sulfone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1=CC=C(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C16H18O2S/c1-11-5-7-15(8-6-11)19(17,18)16-13(3)9-12(2)10-14(16)4/h5-10H,1-4H3
Clave InChI
CGPHOZWFSFNOEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)