Merck
SML1737
Sigma-Aldrich
Beraprost sodium
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran-5-butanoic acid sodium salt, Procyclin, TRK 100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29O5 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
420.47
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
Clave InChI
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
Descripción general
Beraprost sodium is an orally active prostacyclin analog.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2.
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2. As other prostanoids, beraprost is a potent vasodilator and possesses antithrombotic, antiproliferative and anti-inflammatory properties. Beraprost sodium activates prostaglandin I (IP) receptor, which is coupled with Gs proteins and activates adenylate cyclase. It has been studied for the treatment of pulmonary hypertension.
Beraprost sodium is used as a therapeutic agent for chronic artery obstructions or primary pulmonary hypertension. In individuals with coronary artery disease, beraprost sodium helps to reduce oxidative stress and developed forearm endothelium dependent vasodilation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aging and Age-Related Disorders (2010)
Insulin Resistance: New Insights for the Healthcare Professional (2013)
Textbook of Critical Care (2011)