SML1694
TVB-3166
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(1-(5-(3,4-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-2,4-dimethylbenzoyl)azetidin-3-yl)benzonitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C2=C(C)C(C)=NN2)C=C(C(N3CC(C4=CC=C(C#N)C=C4)C3)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C24H24N4O/c1-14-9-15(2)22(10-21(14)23-16(3)17(4)26-27-23)24(29)28-12-20(13-28)19-7-5-18(11-25)6-8-19/h5-10,20H,12-13H2,1-4H3,(H,26,27)
Clave InChI
ICDQFUFDAFKCAX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)