SML1666
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), solution, Tamoxifen metabolite
Sinónimos:
4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
solution
concentración
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Clave InChI
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)