Merck
SML1625
Sigma-Aldrich
Gemifloxacin mesylate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-(4-Aminomethyl-3-methyloxyiminopyrrolidin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1, 4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid mesylate, 7-[(4Z)-3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20FN5O4 · CH4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
485.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CS(=O)(O)=O.OC(C1=CN(C2CC2)C3=NC(N4C/C(C(CN)C4)=N\OC)=C(F)C=C3C1=O)=O
InChI
1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
Clave InChI
JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Gemifloxacin is a broad-spectrum quinolone antibacterial.
Gemifloxacin is a broad-spectrum quinolone antibacterial. Fluoroquinolones stabilize DNA strand breaks created by DNA gyrase and topoisomerase IV by binding to the enzyme-DNA complex generating persistent, covalent enzyme–DNA adducts, inhibiting DNA synthesis. Gemifloxacin is used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis and mild-to-moderate pneumonia. Gemifloxacin has also been found to inhibit migration and invasion of human colon cancer cells.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2