SML1602
RQ-00203078
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(N-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-N-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)sulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl][[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]amino]sulfonyl]-benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N(S(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)(=O)=O)CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
InChI
1S/C21H13ClF6N2O5S/c22-17-9-14(20(23,24)25)10-29-18(17)30(11-12-1-5-15(6-2-12)35-21(26,27)28)36(33,34)16-7-3-13(4-8-16)19(31)32/h1-10H,11H2,(H,31,32)
InChI key
IJGQFZYYEHCCIZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)