SML1547
RN-9893
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4-(4-Isopropylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N2CCN(C(C)C)CC2)=O)C=C1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H23F3N4O5S/c1-14(2)26-9-11-27(12-10-26)34(32,33)17-6-4-16(5-7-17)25-20(29)18-8-3-15(21(22,23)24)13-19(18)28(30)31/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3,(H,25,29)
Clave InChI
KORKKQLDGMHNKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)