SML1331
MLS1547
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-7-[[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-8-quinolinol, MLS000051547
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(CN2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2)C=C(Cl)C4=CC=CN=C41
InChI
1S/C19H19ClN4O/c20-16-12-14(19(25)18-15(16)4-3-7-22-18)13-23-8-10-24(11-9-23)17-5-1-2-6-21-17/h1-7,12,25H,8-11,13H2
Clave InChI
OPEJNANYABTIGC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)