SML1248
KT182
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
[4-[3′-(Hydroxymethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C27H26N4O2/c32-19-20-7-6-10-24(17-20)21-12-14-22(15-13-21)25-18-31(29-28-25)27(33)30-16-5-4-11-26(30)23-8-2-1-3-9-23/h1-3,6-10,12-15,17-18,26,32H,4-5,11,16,19H2
Clave InChI
GICNKPZHUCVFNM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.