SML1174
ML120B
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
MLN120B, N-(6-Chloro-7-methoxy-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-2-methyl-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1cc2c([nH]c4c2ccnc4)c(c1OC)NC(=O)c3c(nccc3)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
Clave InChI
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)