SML1165
Talnetant
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(1-Phenylpropyl)-3-hydroxy-2-phenylquinoline-4-carboxamide, SB-223412
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -25 to -31°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)CC)=O)=C(C=CC=C2)C2=N3)=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
Clave InChI
BIAVGWDGIJKWRM-FQEVSTJZSA-N
Información sobre el gen
human ... TACR3(6870)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience