SML0690
L-161,982
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[[4′-[[3-Butyl-1,5-dihydro-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]methyl][1,1"-biphenyl]-2-yl]sulfonyl]-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(cccc1)[n]2nc([n]([c]2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(=O)c5[s]ccc5C)CCCC
InChI
1S/C32H29F3N4O4S2/c1-3-4-13-28-36-39(26-11-7-6-10-25(26)32(33,34)35)31(41)38(28)20-22-14-16-23(17-15-22)24-9-5-8-12-27(24)45(42,43)37-30(40)29-21(2)18-19-44-29/h5-12,14-19H,3-4,13,20H2,1-2H3,(H,37,40)
InChI key
MMDNKTXNUZFVKD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)