SML0653
Capecitabine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +80 to +100°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Clave InChI
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Información sobre el gen
human ... TYMS(7298)
Categorías relacionadas
Aplicación
- in combination with gemcitabine to achieve glutamine deprivation by enhancing the sensitivity of expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells to inhibitors of glutamine metabolism and study its effect on PDAC cell survival
- to study the drug metabolic function in a two-organ microfluidic system
- as an anti-cancer agent to study its cytotoxic activity alone or in combination with B87 on cancer cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)