SML0486
Elacridar
≥98% (HPLC), powder, ABC transporters MDR-1 (P-gp) inhibitor
Sinónimos:
GF120918, GG918, GW0918, N-[4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Elacridar, ≥98% (HPLC)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cccc2C(=O)c3cccc(C(=O)Nc4ccc(CCN5CCc6cc(OC)c(OC)cc6C5)cc4)c3Nc12
InChI
1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)
Clave InChI
OSFCMRGOZNQUSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as a chemical to decipher the link between autophagy and the mechanism of resistance to sunitinib
- as an ATP-binding cassette sub-family B member 1 inhibitor to study its effects on the NSC23766 cytotoxicity
- to treat rhodamine 123 (Rh123) labeled cells to set sorting gates in fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox