SML0423
ML194
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(2,4-Difluorophenyl)-5-[[2-[[(1,1-dimethylehyl)amino]thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester, CID-9581011, CID9581011, Methyl 5-[(E)-(tert-butylcarbamothioylhydrazinylidene)methyl]-1-(2,4-difluorophenyl)pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)c1cnn(-c2ccc(F)cc2F)c1\C=N\NC(=S)NC(C)(C)C
InChI
1S/C17H19F2N5O2S/c1-17(2,3)22-16(27)23-20-9-14-11(15(25)26-4)8-21-24(14)13-6-5-10(18)7-12(13)19/h5-9H,1-4H3,(H2,22,23,27)/b20-9+
Clave InChI
CYNLZIBKERMMOA-AWQFTUOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Heterotrimeric G proteins modulate intracellular signals from 7TM receptors, impacting various cellular functions and drug targets.
Heterotrimeric G proteins modulate intracellular signals from 7TM receptors, impacting various cellular functions and drug targets.
Heterotrimeric G proteins modulate intracellular signals from 7TM receptors, impacting various cellular functions and drug targets.
Heterotrimeric G proteins modulate intracellular signals from 7TM receptors, impacting various cellular functions and drug targets.