SML0243
ML169
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[1-[(5-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl]sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-acetamide, VU0405652
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(NC(=O)CS(=O)(=O)c2cn(Cc3cc(Br)ccc3F)c4ccccc24)no1
InChI
1S/C21H17BrFN3O4S/c1-13-8-20(25-30-13)24-21(27)12-31(28,29)19-11-26(18-5-3-2-4-16(18)19)10-14-9-15(22)6-7-17(14)23/h2-9,11H,10,12H2,1H3,(H,24,25,27)
Clave InChI
RUYRNYRGPSAXTK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.