SML0199
Metaxalone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Metaxalon, Metazalone, Metazolone, NSC 170959
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)