SML0117
Fosphenytoin disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5,5-Diphenyl-3-[(phosphonooxy)methyl]-2,4-imidazolidinedione disodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
H2O: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na.H2O/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
WPAVXKKGWCHUAK-UHFFFAOYSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)