SML0088
WZ811
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N1,N4-Di-2-pyridinyl-1,4-benzenedimethanamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥7 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(Nc1ccccn1)c2ccc(CNc3ccccn3)cc2
InChI
1S/C18H18N4/c1-3-11-19-17(5-1)21-13-15-7-9-16(10-8-15)14-22-18-6-2-4-12-20-18/h1-12H,13-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
KBVFRXIGQQRMEF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)