SML0053
CP-101,606
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Traxoprodil; (1S,2S)-1-(4-hydroxy-phenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)-1-propanol; CP-101606
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥35 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
Clave InChI
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2B(2904)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience