SMB01055
Colladin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Coladin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
424.53
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1c2c(ccc(c2)OC[C@H]3[C@]4([C@@H](C([C@@H](CC4)OC(=O)C)(C)C)CCC3=C)C)C=CC1=O
InChI
1S/C26H32O5/c1-16-6-10-22-25(3,4)23(30-17(2)27)12-13-26(22,5)20(16)15-29-19-9-7-18-8-11-24(28)31-21(18)14-19/h7-9,11,14,20,22-23H,1,6,10,12-13,15H2,2-5H3/t20-,22-,23-,26+/m1/s1
Clave InChI
MNGYOFNIAOWXIT-DNRBGDKYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)