SMB01014
Clemastanin B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
LAriciresinol 4,4′-bis-O-|A-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
684.68
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)Cc4cc(c(cc4)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)OC)CO)c2cc(c(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)OC
InChI
1S/C32H44O16/c1-42-20-8-14(3-5-18(20)45-31-28(40)26(38)24(36)22(11-34)47-31)7-16-13-44-30(17(16)10-33)15-4-6-19(21(9-15)43-2)46-32-29(41)27(39)25(37)23(12-35)48-32/h3-6,8-9,16-17,22-41H,7,10-13H2,1-2H3/t16-,17-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32+/
Clave InChI
PBLWZMSRSJTRHJ-NCIRKIHRSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)