SMB00558
Proferrioxamine-D2
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
1,11,22-trihydroxy-1,6,11,16,22,27-hexazacyclodotriacontane-2,5,12,15,23,26-hexone, Desmethylenylnocardamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCCCCCN(C(CC1)=O)O)CCC(N(CCCCCNC(CCC(N(CCCCNC1=O)O)=O)=O)O)=O
InChI
1S/C26H46N6O9/c33-21-9-12-24(36)30(39)18-6-2-4-16-28-22(34)10-14-26(38)32(41)20-8-5-17-29-23(35)11-13-25(37)31(40)19-7-1-3-15-27-21/h39-41H,1-20H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)
Clave InChI
SXTGVXKFOVZYIK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)