SMB00276
Gentiobiosyloleandrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H68O19
Número de CAS:
Peso molecular:
901.00
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)