Merck
SMB00153
Sigma-Aldrich
Asperulosidic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24O12
Número de CAS:
Peso molecular:
432.38
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OCC1=C[C@H](O)[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C18H24O12/c1-6(20)27-4-7-2-9(21)12-8(16(25)26)5-28-17(11(7)12)30-18-15(24)14(23)13(22)10(3-19)29-18/h2,5,9-15,17-19,21-24H,3-4H2,1H3,(H,25,26)/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
DGDWCRWJRNMRKX-DILZHRMZSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mingzhen He et al.
Journal of chromatography. A, 1554, 81-91 (2018-04-25)
Efficient targeted identification of chemical constituents from traditional Chinese medicine is still a major challenge. In this study, we used a characteristic ion filtering strategy to characterize compounds of Eucommia ulmoides Oliv. by ultra-high performance liquid chromatography quadrupole time of
Heyun Zhu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 111, 277-287 (2015-04-29)
Zhi-Zi-Da-Huang decoction (ZZDHD), consisting of Gardenia jasminoides Ellis, Rheum palmatum L., Citrus aurantium L. and Sojae Semen Praeparatum, is a widely used traditional Chinese medicine preparation for the treatment of acute or chronic hepatic diseases. In the present study, a