SMB00148
Elaterinide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
2-β-glucopyranoside, Colocynthin, Coloside A, Cueg, Elaterin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC(C)(C)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C38H54O13/c1-18(40)51-33(2,3)13-12-25(42)38(9,48)30-21(41)15-35(6)24-11-10-19-20(37(24,8)26(43)16-36(30,35)7)14-22(31(47)34(19,4)5)49-32-29(46)28(45)27(44)23(17-39)50-32/h10,12-14,20-21,23-24,27-30,32,39,41,44-46,48H,11,15-17H2,1-9H3/b13-12+/t20-,21-,23-,24+,27-,28+,29-,30+,32-,35+,36-,37+,38+/m1/s1
Clave InChI
QKEJRKXVLGOJMB-YYBMGDPWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)