SCP0212
PKA Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
PKA Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥60%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Amino Acid Sequence
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)