Documentos clave
SAB5702177
Sigma-Aldrich
Anti-C/EBPB Antibody, clone 9W4A10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
C/EBP-beta,IL6DBP,NF-IL6,TCF5,CEBP beta,CEBPB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9W4A10, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
32-47 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TACYAGAAPAPSQVKSKAKKTVDKHSDEYKIRRERNNIAVRKSRDKAKMRNLETQHKVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRNLFKQLPEPLLASSGHC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CEBPB(1051)
Descripción general
This intronless gene encodes a transcription factor that contains a basic leucine zipper (bZIP) domain. The encoded protein functions as a homodimer but can also form heterodimers with CCAAT/enhancer-binding proteins alpha, delta, and gamma. Activity of this protein is important in the regulation of genes involved in immune and inflammatory responses, among other processes. The use of alternative in-frame AUG start codons results in multiple protein isoforms, each with distinct biological functions. [provided by RefSeq, Oct 2013]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 246-345 of human C/EBPB (P17676).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)