Documentos clave
SAB5702022
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen X/COL10A1 Antibody, clone 0F5Q9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
COL10A1, collagen alpha-1(X) chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0F5Q9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
66 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
0.8 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
HSGEPGLPGPPGPPGPPGQAVMPEGFIKAGQRPSLSGTPLVSANQGVTGMPVSAFTVILSKAYPAIGTPIPFDKILYNRQQHYDPRTGIFTCQIPGIYYFS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL10A1(1300)
Descripción general
This gene encodes the alpha chain of type X collagen, a short chain collagen expressed by hypertrophic chondrocytes during endochondral ossification. Unlike type VIII collagen, the other short chain collagen, type X collagen is a homotrimer. Mutations in this gene are associated with Schmid type metaphyseal chondrodysplasia (SMCD) and Japanese type spondylometaphyseal dysplasia (SMD). [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-600 of human Collagen X/COL10A1 (Q03692).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)